Få mere at vide
OHAUS™ Adventurer™ Semi-mikro balance
Intuitiv Adventurer™ Semi-mikrovægt designet til rutinemæssig vejning.
Brand:  OHAUS™ 30852312
49167.73 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17971292
  • 52470.00 DKK / 1 enhed
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Adventurer™ Semi-mikro balance > Adventurer™ Semi-mikrobalance, Model: AX225DM, Kapacitet: 102,0 g/220,0 g, Læsbarhed: 0,00001 g, 0,0001 g, Kalibrering: Internt