Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Laboratorievægte
- Elektroniske topbetjente vægte
- OHAUS™ Adventurer™ Præcisionsbalance
OHAUS™ Adventurer™ Præcisionsbalance
Artikelnummer. 17991292 Shop alle Ohaus produkter| Artikelnummer. | Volumen | Læsbarhed | Model- | Kalibrering | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17991292 | 620 g | 0.001 g | AX623/E | Udseende | - |
| 15375043 | 220 g | 1 mg | AX223 | Internal (Internt) | Hver |
| 15395043 | 220 g | 1 mg | AX223M | Internal (Internt) | Hver |
| 15385043 | 220 g | 1 mg | AX223/E | Udseende | Hver |
| 15591926 | 420 g | 0.01 g | AX422/E | Udseende | Hver |
| 15305053 | 420 g | 1 mg | AX423 | Internal (Internt) | Hver |
| 15325053 | 420 g | 1 mg | AX423M | Internal (Internt) | Hver |
| 15315053 | 420 g | 1 mg | AX423/E | Udseende | Hver |
| 15335053 | 520 g | 1 mg | AX523 | Internal (Internt) | Hver |
| 15355053 | 520 g | 1 mg | AX523M | Internal (Internt) | Hver |
| 15345053 | 520 g | 1 mg | AX523/E | Udseende | Hver |
| 17941292 | 620 g | 0.001 g | AX623 | Internal (Internt) | - |
| 17921302 | 620 g | 0.001 g | AX623M | Internal (Internt) | - |
| 15511936 | 820 g | 0.01 g | AX822/E | Udseende | Hver |
| 15385053 | 1500 g | 0.01 g | AX1502 | Internal (Internt) | Hver |
| 15305063 | 1500 g | 0.01 g | AX1502M | Internal (Internt) | Hver |
| 15395053 | 1500 g | 0.01 g | AX1502/E | Udseende | Hver |
| 15521936 | 2200 g | 0.1 g | AX2201 | Internal (Internt) | Hver |
| 15531936 | 2200 g | 0.1 g | AX2201/E | Udseende | Hver |
| 15315063 | 2200 g | 0.01 g | AX2202 | Internal (Internt) | Hver |
| 15335063 | 2200 g | 0.01 g | AX2202M | Internal (Internt) | Hver |
| 15325063 | 2200 g | 0.01 g | AX2202/E | Udseende | Hver |
| 15563883 | 4200 g | 0.1 g | AX4201/E | Udseende | Hver |
| 15345063 | 4200 g | 0.01 g | AX4202 | Internal (Internt) | Hver |
| 15365063 | 4200 g | 0.01 g | AX4202M | Internal (Internt) | Hver |
| 15355063 | 4200 g | 0.01 g | AX4202/E | Udseende | Hver |
| 15375063 | 5.2 kg | 0.01 g | AX5202 | - | Hver |
| 15385063 | 5.2 kg | 0.01 g | AX5202M | - | Hver |
| 17931292 | 6200 g | 0.01 g | AX6202 | Internal (Internt) | - |
| 17991282 | 6200 g | 0.01 g | AX6202M | Internal (Internt) | - |
| 17911302 | 6200 g | 0.01 g | AX6202/E | Udseende | - |
| 15571926 | 8200 g | 0.1 g | AX8201M | Internal (Internt) | Hver |
| 15543883 | 8200 g | 0.1 g | AX8201/E | Udseende | Hver |
| 17971282 | 12 kg | 0.1 g | AX12001 | Internal (Internt) | - |
| 17961302 | 12 kg | 0.1 g | AX12001M | Internal (Internt) | - |
| 17981282 | 12 kg | 0.1 g | AX12001/E | Udseende | - |
-
18030.00 DKK
16339.50 DKK / 1 enheder
Spare 1690.50 DKK
9% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Intuitiv vægt designet til rutinemæssig vejning:
Ved at finde den ideelle balance mellem opfindsomme funktioner og funktionelle, ukomplicerede vejeevner, OHAUS Adventurer inkorporerer alle de applikationer, der er nødvendige for rutinemæssige veje- og måleaktiviteter. Med en farveberøringsskærm, tre niveauer brugeradministration for at opfylde GLP/GMP compliance kapaciteter, to USB porte og meget mere, Adventurer er den mest komplette balance i sin klasse.
Unikke funktioner omfatter:
- Adventurer-vægte har en farveberøringsskærm, en ikonbaseret brugergrænseflade og et ergonomisk design, hvilket gør dem nemme at konfigurere og bruge.
- Funktioner såsom specialiserede vejetilstande, flere tilslutningsmuligheder og AutoCal™ giver alsidighed og fleksibilitet til en række applikationer.
- Holdbar konstruktion, store vejeoverflader, et pladsbesparende trækskærmdesign og fuldt dæksel til brug giver mulighed for brug i laboratorie-, uddannelses- og industrimiljøer.
Stabilitet, nøjagtighed og hurtig drift sikrer optimale vejeresultater i rutinemæssige vejeopgaver:
Vejeydeevne:
- Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
Stabiliseringstid:
- Adventurers hurtige stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet.
Kalibrering
- AutoCal™ —Udvalgte modeller har OHAUS automatisk internt kalibreringssystem, der udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt.
- Ekstern kalibrering— Traditionel kalibrering, hvor operatøren manuelt kalibrerer vægten med deres valg af kalibreringsvægtværdi for at sikre nøjagtighed tilgængelig på hver model.
Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-applikationer
- Betjen og få adgang til ni Adventurer-anvendelsestilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm.
- Operatører kan bruge laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af.
- Ud over berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print.
Udstyret med tilslutningsmuligheder og funktionelle funktioner, der kræves i laboratorier
Dobbelt USB Porte:
- En front USB værtsporten er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række rundt på bagsiden eller flytte vægten.
- Et sekund USB enheden er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at forbinde vægten til en pc.
- Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer.
Etiketudskrivningsfunktion:
- Er nem at forbinde med en Zebra-printer og har en indbygget skabelon til etiketudskrivning.
Vægtprofiler:
- Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og applikationsindstillinger til en USB flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-balancer.
Under minimumprøvevægtindikation:
- Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse. Du skal blot øge din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til din standard.
Pladsbesparende trækskærm designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden:
- Trækskærmsdøre er konstrueret af to glaspaneler, hvilket reducerer den nødvendige plads på laboratoriebænken, når dørene er åbne.
- Bred dørindgang giver uhindret adgang og gør det nemt at placere større vejebeholdere på skålen, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet spild.
- Nem at holde ren for at sikre et sikkert arbejdsområde ved at minimere forurening.
Strømbesparende funktioner:
- Adventurer er designet med forskellige strømbesparende funktioner, der hjælper med at reducere miljøpåvirkningen.
- Disse omfatter auto-sluk og lysstyrkekontroller.
Brugerstyringsfunktion:
- Sikrer datasikkerhed og datasporbarhed.
- Brugerstyringsfunktionen med 3 niveauer sikrer krav til datasikkerhed og datasporbarhed.
- Én administrator, to supervisorer og 10 brugere har forudindstillet tilgængelighed i softwaren.
Realtidsur med GLP/GMP-data:
- En urfunktion i realtid opholder nøjagtig tid selv under strømsvigt.
- GLP datakapacitet har evnen til at registrere prøvenavn, projektnavne og saldo-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarhed og overholdelseskrav.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel |
| Tilslutningstype | RS232 (inkluderet), USB , USB Vært |
| Volumen | 620 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.001 g |
| Inkluderer | Betræk i brug |
| Linearitet | 0.002 g |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Min. Prøvevægt | 1.6 g |
| Model- | AX623/E |
| Gentagelighed | 0.001 g |
| Stabiliseringstid | 2,0 sek. |
| Type | Precision-vægt |
| Dimensioner (L x B x H) | 354 x 230 x 340 mm |
| Længde (engelsk) | 13,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 354.0 mm |
| Bredde (engelsk) | 9,1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 230.0 mm |
| Højde (engelsk) | 13,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 340.0 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre Pan | 5,1 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre pande | 130.0 mm |
| Vægt (engelsk) | 12.8 lb. |
| Vægt (metrisk) | 5.8 kg |
| Elektriske krav | AC Adapterindgang: 100/240 VAC, 0,3 A, 50-60 Hz, AC Adapterudgang: 12 VDC 0,84 A |
| Strømstyrke | AC Adapterindgang: 0,3 A, AC Adapterudgang: 0,84 A |
| Lovligt for handel | Nej |
| Kalibrering | Udseende |
| Vis mere Vis mindre |