Få mere at vide
OHAUS™ Adventurer™ Præcisionsbalance
Artikelnummer. 17961302 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1500 g
2200 g
4200 g
5.2 kg
6200 g
8200 g
12 kg
Læsbarhed:
0.001 g
1 mg
0.01 g
0.1 g
Model-:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Kalibrering:
Internal (Internt)
Udseende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17961302
Brand: OHAUS™ 30805898
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Intuitiv Adventurer™ Præcisionsvægt designet til rutinemæssig vejning.
Intuitiv vægt designet til rutinemæssig vejning:
Ved at finde den ideelle balance mellem opfindsomme funktioner og funktionelle, ukomplicerede vejeevner, OHAUS Adventurer inkorporerer alle de applikationer, der er nødvendige for rutinemæssige veje- og måleaktiviteter. Med en farveberøringsskærm, tre niveauer brugeradministration for at opfylde GLP/GMP compliance kapaciteter, to USB porte og meget mere, Adventurer er den mest komplette balance i sin klasse.
Unikke funktioner omfatter:
  • Adventurer-vægte har en farveberøringsskærm, en ikonbaseret brugergrænseflade og et ergonomisk design, hvilket gør dem nemme at konfigurere og bruge.
  • Funktioner såsom specialiserede vejetilstande, flere tilslutningsmuligheder og AutoCal™ giver alsidighed og fleksibilitet til en række applikationer.
  • Holdbar konstruktion, store vejeoverflader, et pladsbesparende trækskærmdesign og fuldt dæksel til brug giver mulighed for brug i laboratorie-, uddannelses- og industrimiljøer.
Stabilitet, nøjagtighed og hurtig drift sikrer optimale vejeresultater i rutinemæssige vejeopgaver:
Vejeydeevne:
  • Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
Stabiliseringstid:
  • Adventurers hurtige stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet.
Kalibrering
  • AutoCal™ —Udvalgte modeller har OHAUS automatisk internt kalibreringssystem, der udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt.
  • Ekstern kalibrering— Traditionel kalibrering, hvor operatøren manuelt kalibrerer vægten med deres valg af kalibreringsvægtværdi for at sikre nøjagtighed tilgængelig på hver model.
Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-applikationer
  • Betjen og få adgang til ni Adventurer-anvendelsestilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm.
  • Operatører kan bruge laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af.
  • Ud over berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print.
Udstyret med tilslutningsmuligheder og funktionelle funktioner, der kræves i laboratorier
Dobbelt USB Porte:
  • En front USB værtsporten er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række rundt på bagsiden eller flytte vægten.
  • Et sekund USB enheden er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at forbinde vægten til en pc.
  • Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer.
Etiketudskrivningsfunktion:
  • Er nem at forbinde med en Zebra-printer og har en indbygget skabelon til etiketudskrivning.
Vægtprofiler:
  • Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og applikationsindstillinger til en USB flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-balancer.
Under minimumprøvevægtindikation:
  • Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse. Du skal blot øge din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til din standard.
Pladsbesparende trækskærm designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden:
  • Trækskærmsdøre er konstrueret af to glaspaneler, hvilket reducerer den nødvendige plads på laboratoriebænken, når dørene er åbne.
  • Bred dørindgang giver uhindret adgang og gør det nemt at placere større vejebeholdere på skålen, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet spild.
  • Nem at holde ren for at sikre et sikkert arbejdsområde ved at minimere forurening.
Strømbesparende funktioner:
  • Adventurer er designet med forskellige strømbesparende funktioner, der hjælper med at reducere miljøpåvirkningen.
  • Disse omfatter auto-sluk og lysstyrkekontroller.
Brugerstyringsfunktion:
  • Sikrer datasikkerhed og datasporbarhed.
  • Brugerstyringsfunktionen med 3 niveauer sikrer krav til datasikkerhed og datasporbarhed.
  • Én administrator, to supervisorer og 10 brugere har forudindstillet tilgængelighed i softwaren.
Realtidsur med GLP/GMP-data:
  • En urfunktion i realtid opholder nøjagtig tid selv under strømsvigt.
  • GLP datakapacitet har evnen til at registrere prøvenavn, projektnavne og saldo-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarhed og overholdelseskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Tilslutningstype RS232 (inkluderet), USB , USB Vært
Volumen 12 kg
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 g
Til brug med (applikation) Vejning, optælling af dele, procentvejning, kontrolvejning, dynamisk vejning, formulering, massefyldebestemmelse, totalisering, displayhold, batchudskrivning
Inkluderer Betræk i brug
Linearitet 0.2 g
Materiale Rustfrit stål
Min. Prøvevægt 160.0 g
Model- AX12001M
Pan form Rektangulær
Gentagelighed 0.1 g
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Type Precision-vægt
Dimensioner (L x B x H) 354 x 230 x 340 mm
Længde (engelsk) 13,9 tommer
Længde (metrisk) 354.0 mm
Længde (metrisk) Pan 195.0 mm
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (engelsk) Pan 6,9 tommer.
Bredde (metrisk) 230.0 mm
Bredde (metrisk) panorering 175.0 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100.0 mm
Vægt (engelsk) 8.4 lb.
Vægt (metrisk) 3.8 kg
Elektriske krav AC Adapterindgang: 100/240 VAC, 0,3 A, 50-60 Hz, AC Adapterudgang: 12 VDC 0,84 A
Strømstyrke AC Adapterindgang: 0,3 A, AC Adapterudgang: 0,84 A
Lovligt for handel Klasse II
Kalibrering Internal (Internt)