Få mere at vide
OHAUS™ Adventurer™ Præcisionsbalance
Product Code. 15375063 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Volumen:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1500 g
2200 g
4200 g
5.2 kg
6200 g
8200 g
12 kg
Læsbarhed:
0.001 g
1 mg
0.01 g
0.1 g
Model-:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Unit Size:
Hver
Kalibrering:
Internal (Internt)
Udseende
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Læsbarhed Model- Unit Size Kalibrering
15375063 5.2 kg 0.01 g AX5202 Hver -
15375043 220 g 1 mg AX223 Hver Internal (Internt)
15395043 220 g 1 mg AX223M Hver Internal (Internt)
15385043 220 g 1 mg AX223/E Hver Udseende
15591926 420 g 0.01 g AX422/E Hver Udseende
15305053 420 g 1 mg AX423 Hver Internal (Internt)
15325053 420 g 1 mg AX423M Hver Internal (Internt)
15315053 420 g 1 mg AX423/E Hver Udseende
15335053 520 g 1 mg AX523 Hver Internal (Internt)
15355053 520 g 1 mg AX523M Hver Internal (Internt)
15345053 520 g 1 mg AX523/E Hver Udseende
17941292 620 g 0.001 g AX623 - Internal (Internt)
17921302 620 g 0.001 g AX623M - Internal (Internt)
17991292 620 g 0.001 g AX623/E - Udseende
15511936 820 g 0.01 g AX822/E Hver Udseende
15385053 1500 g 0.01 g AX1502 Hver Internal (Internt)
15305063 1500 g 0.01 g AX1502M Hver Internal (Internt)
15395053 1500 g 0.01 g AX1502/E Hver Udseende
15521936 2200 g 0.1 g AX2201 Hver Internal (Internt)
15531936 2200 g 0.1 g AX2201/E Hver Udseende
15315063 2200 g 0.01 g AX2202 Hver Internal (Internt)
15335063 2200 g 0.01 g AX2202M Hver Internal (Internt)
15325063 2200 g 0.01 g AX2202/E Hver Udseende
15563883 4200 g 0.1 g AX4201/E Hver Udseende
15345063 4200 g 0.01 g AX4202 Hver Internal (Internt)
15365063 4200 g 0.01 g AX4202M Hver Internal (Internt)
15355063 4200 g 0.01 g AX4202/E Hver Udseende
15385063 5.2 kg 0.01 g AX5202M Hver -
17931292 6200 g 0.01 g AX6202 - Internal (Internt)
17991282 6200 g 0.01 g AX6202M - Internal (Internt)
17911302 6200 g 0.01 g AX6202/E - Udseende
15571926 8200 g 0.1 g AX8201M Hver Internal (Internt)
15543883 8200 g 0.1 g AX8201/E Hver Udseende
17971282 12 kg 0.1 g AX12001 - Internal (Internt)
17961302 12 kg 0.1 g AX12001M - Internal (Internt)
17981282 12 kg 0.1 g AX12001/E - Udseende
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Product Code. 15375063 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30122618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21210.00 DKK
    15920.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 5289.92 DKK
    24% Slukket
View all promotions
På lager
Intuitiv Adventurer™ Præcisionsvægt designet til rutinemæssig vejning.
Intuitiv vægt designet til rutinemæssig vejning:
Ved at finde den ideelle balance mellem opfindsomme funktioner og funktionelle, ukomplicerede vejeevner, OHAUS Adventurer inkorporerer alle de applikationer, der er nødvendige for rutinemæssige veje- og måleaktiviteter. Med en farveberøringsskærm, tre niveauer brugeradministration for at opfylde GLP/GMP compliance kapaciteter, to USB porte og meget mere, Adventurer er den mest komplette balance i sin klasse.
Unikke funktioner omfatter:
  • Adventurer-vægte har en farveberøringsskærm, en ikonbaseret brugergrænseflade og et ergonomisk design, hvilket gør dem nemme at konfigurere og bruge.
  • Funktioner såsom specialiserede vejetilstande, flere tilslutningsmuligheder og AutoCal™ giver alsidighed og fleksibilitet til en række applikationer.
  • Holdbar konstruktion, store vejeoverflader, et pladsbesparende trækskærmdesign og fuldt dæksel til brug giver mulighed for brug i laboratorie-, uddannelses- og industrimiljøer.
Stabilitet, nøjagtighed og hurtig drift sikrer optimale vejeresultater i rutinemæssige vejeopgaver:
Vejeydeevne:
  • Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
Stabiliseringstid:
  • Adventurers hurtige stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet.
Kalibrering
  • AutoCal™ —Udvalgte modeller har OHAUS automatisk internt kalibreringssystem, der udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt.
  • Ekstern kalibrering— Traditionel kalibrering, hvor operatøren manuelt kalibrerer vægten med deres valg af kalibreringsvægtværdi for at sikre nøjagtighed tilgængelig på hver model.
Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-applikationer
  • Betjen og få adgang til ni Adventurer-anvendelsestilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm.
  • Operatører kan bruge laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af.
  • Ud over berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print.
Udstyret med tilslutningsmuligheder og funktionelle funktioner, der kræves i laboratorier
Dobbelt USB Porte:
  • En front USB værtsporten er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række rundt på bagsiden eller flytte vægten.
  • Et sekund USB enheden er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at forbinde vægten til en pc.
  • Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer.
Etiketudskrivningsfunktion:
  • Er nem at forbinde med en Zebra-printer og har en indbygget skabelon til etiketudskrivning.
Vægtprofiler:
  • Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og applikationsindstillinger til en USB flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-balancer.
Under minimumprøvevægtindikation:
  • Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse. Du skal blot øge din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til din standard.
Pladsbesparende trækskærm designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden:
  • Trækskærmsdøre er konstrueret af to glaspaneler, hvilket reducerer den nødvendige plads på laboratoriebænken, når dørene er åbne.
  • Bred dørindgang giver uhindret adgang og gør det nemt at placere større vejebeholdere på skålen, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet spild.
  • Nem at holde ren for at sikre et sikkert arbejdsområde ved at minimere forurening.
Strømbesparende funktioner:
  • Adventurer er designet med forskellige strømbesparende funktioner, der hjælper med at reducere miljøpåvirkningen.
  • Disse omfatter auto-sluk og lysstyrkekontroller.
Brugerstyringsfunktion:
  • Sikrer datasikkerhed og datasporbarhed.
  • Brugerstyringsfunktionen med 3 niveauer sikrer krav til datasikkerhed og datasporbarhed.
  • Én administrator, to supervisorer og 10 brugere har forudindstillet tilgængelighed i softwaren.
Realtidsur med GLP/GMP-data:
  • En urfunktion i realtid opholder nøjagtig tid selv under strømsvigt.
  • GLP datakapacitet har evnen til at registrere prøvenavn, projektnavne og saldo-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarhed og overholdelseskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance GLP/GMP-overholdelse
Volumen 5.2 kg
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 g
Inkluderer AC adapter, garantikort, software CD,
Linearitet ±0,02 g
Materiale Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål
Min. Prøvevægt 20 g
Model- AX5202
Gentagelighed ±0,01 g
Følsomhedsdrift 3 ppm/° C
Stabiliseringstid ≤1,5 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Test belastning 5000 g, OIML F1 eller ASTM Klasse 2
Type Precision-vægt
Vejetilstande Vejning, dynamisk vejning, display hold, dele co
Bredde (engelsk) Pan 6,9 tommer.
Bredde (metrisk) panorering 175 mm
Dybde (engelsk) Pan 7,7 tommer
Dybde (metrisk) panorering 195 mm
Vægt (engelsk) 10.2 lb.
Vægt (metrisk) 4.6 kg
Elektriske krav AC-adapterindgang: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Strømstyrke AC-adapterindgang: 0,3A, AC-adapterudgang: 0,84A
Frekvens AC-adapterindgang: 50/60 Hz