Få mere at vide
OHAUS™ Adventurer™ Analytical-vægt
Artikelnummer. p-8009881 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
Model-:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Kalibrering:
Internal (Internt)
Udseende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15395033
Brand: OHAUS™ 30122610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adventurer™ Analytical-vægten er en intuitiv vægt designet til rutinemæssig vejning.
Intuitive vægte designet til rutinemæssig vejning:
OHAUS Adventurer har den ideelle balance mellem opfindsomme egenskaber og funktionelle, ukomplicerede vejeegenskaber og inkorporerer alle de anvendelsesområder, der er nødvendige for rutinemæssige veje- og måleaktiviteter. Med en farveberøringsskærm, tre niveauer af brugeradministration for at opfylde GLP/GMP-kompatibilitetskapaciteter, to USB-porte og meget mere er Adventurer den mest komplette vægt i sin klasse.
Unikke funktioner omfatter:
  • Adventurer-vægte har en farveberøringsskærm, en ikonbaseret brugergrænseflade og et ergonomisk design, hvilket gør dem nemme at konfigurere og bruge.
  • Funktioner såsom specialiserede vejetilstande, flere tilslutningsmuligheder og AutoCal™ giver alsidighed og fleksibilitet til en række anvendelser.
  • Holdbar konstruktion, store vejeoverflader, et pladsbesparende trækskærmdesign og fuldt dæksel til brug giver mulighed for brug i laboratorie-, uddannelses- og industrimiljøer.
Stabilitet, nøjagtighed og hurtig drift sikrer optimale vejeresultater i rutinemæssige vejeopgaver:
Vejeydeevne:
  • Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
Stabiliseringstid:
  • Adventurers hurtige stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet.
Kalibrering
  • AutoCal™— Udvalgte modeller har OHAUS, som er et automatisk internt kalibreringssystem, der udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt.
  • Ekstern kalibrering— Traditionel kalibrering, hvor operatøren manuelt kalibrerer vægten med sit valg af kalibreringsvægtværdi for at sikre nøjagtighed tilgængelig på hver model.
Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-anvendelser:
  • Betjen og få adgang til ni Adventurer-anvendelsestilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm.
  • Operatører kan bruge laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af.
  • Ud over berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print.
Udstyret med de tilslutningsmuligheder og funktioner, der kræves i laboratorier:
Dobbelte USB-porte:
  • En USB-værtsport foran er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række om på bagsiden eller flytte vægten.
  • En anden USB-enhed er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at tilslutte vægten til en pc.
  • Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer.
Etiketudskrivningsfunktion:
  • Er nem at forbinde med en Zebra-printer og har en indbygget skabelon til etiketudskrivning.
Vægtprofiler:
  • Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og anvendelsesindstillinger på et USB-flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-vægte.
Under minimumprøvevægtindikation:
  • Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse.
  • Du skal blot øge din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til din standard.
Pladsbesparende trækskærm designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden:
  • Trækskærmsdøre er konstrueret af to glaspaneler, hvilket reducerer den nødvendige plads på laboratoriebænken, når dørene er åbne.
  • Bred dørindgang giver uhindret adgang og gør det nemt at placere større vejebeholdere på skålen, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet spild.
  • Nem at holde ren for at sikre et sikkert arbejdsområde ved at minimere forurening.
Strømbesparende funktioner:
  • Adventurer er designet med forskellige strømbesparende funktioner, der hjælper med at reducere miljøpåvirkningen.
  • Disse omfatter auto-sluk og lysstyrkekontroller.
Brugerstyringsfunktionen sikrer datasikkerhed og datasporbarhed:
  • Brugerstyringsfunktionen med 3 niveauer sikrer krav til datasikkerhed og datasporbarhed.
  • Én administrator, to supervisorer og 10 brugere har forudindstillet tilgængelighed i softwaren.
Realtidsur med GLP/GMP-data:
  • En urfunktion i realtid opholder nøjagtig tid selv under strømsvigt.
  • GLP-datakapaciteten har evnen til at registrere prøvenavn, projektnavne og vægt-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarheds- og overholdelseskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Tilslutningstype RS232, USB-vært, USB-enhed
Oversigt Analytical-vægt AX124
Volumen 120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Display Dimensioner 109 mm
Fugtighedsområde 80 % for temperaturer op til 30 °C
Inkluderer AC-adapter
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), spansk (MX)
Linearitet ±0,0002 g
Materiale Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål
Måletid 3 sek.
Min. Prøvevægt 0.082 g
Model- AX124
Gentagelighed 0.1 mg
Følsomhedsdrift 2 ppm/°C
Stabiliseringstid 3 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Test belastning 100 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Type Analytical-vægt
garanti 2 år
Vejetilstande Vejning (17 enheder + tilpasset enhed), optælling af dele, procentvejning, kontrolvejning, dyre-/dynamisk vejning, totalisering/statistik, formulering, massefyldebestemmelse, displayhold, batchudskrivning
Dimensioner (L x B x H) 354 x 230 x 340 mm
Længde (engelsk) 13,93 tommer
Længde (metrisk) 354 mm
Bredde (engelsk) 230 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Højde (engelsk) 13,4 tommer
Højde (engelsk) kammer 9,1 tommer
Højde (metrisk) 340 mm
Højde (metrisk) kammer 230 mm
Dybde (engelsk) 13,9 tommer
Dybde (engelsk) kammer 7,3 tommer
Dybde (metrisk) 354 mm
Dybde (metrisk) kammer 186 mm
Diameter (engelsk) Ydre Pan 3,5 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (engelsk) 11.9 lb.
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Vægt (metrisk) forsendelse 8 kg
Elektriske krav AC-adapterindgang: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke AC-adapterindgang: 0,3A, AC-adapterudgang: 0,84A
Frekvens AC-adapterindgang: 50/60 Hz
Lovligt for handel Nej