Description
Intuitive vægte designet til rutinemæssig vejning:
OHAUS Adventurer har den ideelle balance mellem opfindsomme egenskaber og funktionelle, ukomplicerede vejeegenskaber og inkorporerer alle de anvendelsesområder, der er nødvendige for rutinemæssige veje- og måleaktiviteter. Med en farveberøringsskærm, tre niveauer af brugeradministration for at opfylde GLP/GMP-kompatibilitetskapaciteter, to USB-porte og meget mere er Adventurer den mest komplette vægt i sin klasse.
Unikke funktioner omfatter:
- Adventurer-vægte har en farveberøringsskærm, en ikonbaseret brugergrænseflade og et ergonomisk design, hvilket gør dem nemme at konfigurere og bruge.
- Funktioner såsom specialiserede vejetilstande, flere tilslutningsmuligheder og AutoCal™ giver alsidighed og fleksibilitet til en række anvendelser.
- Holdbar konstruktion, store vejeoverflader, et pladsbesparende trækskærmdesign og fuldt dæksel til brug giver mulighed for brug i laboratorie-, uddannelses- og industrimiljøer.
Stabilitet, nøjagtighed og hurtig drift sikrer optimale vejeresultater i rutinemæssige vejeopgaver:
Vejeydeevne:
- Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
Stabiliseringstid:
- Adventurers hurtige stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet.
Kalibrering
- AutoCal™— Udvalgte modeller har OHAUS, som er et automatisk internt kalibreringssystem, der udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt.
- Ekstern kalibrering— Traditionel kalibrering, hvor operatøren manuelt kalibrerer vægten med sit valg af kalibreringsvægtværdi for at sikre nøjagtighed tilgængelig på hver model.
Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-anvendelser:
- Betjen og få adgang til ni Adventurer-anvendelsestilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm.
- Operatører kan bruge laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af.
- Ud over berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print.
Udstyret med de tilslutningsmuligheder og funktioner, der kræves i laboratorier:
Dobbelte USB-porte:
- En USB-værtsport foran er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række om på bagsiden eller flytte vægten.
- En anden USB-enhed er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at tilslutte vægten til en pc.
- Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer.
Etiketudskrivningsfunktion:
- Er nem at forbinde med en Zebra-printer og har en indbygget skabelon til etiketudskrivning.
Vægtprofiler:
- Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og anvendelsesindstillinger på et USB-flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-vægte.
Under minimumprøvevægtindikation:
- Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse.
- Du skal blot øge din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til din standard.
Pladsbesparende trækskærm designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden:
- Trækskærmsdøre er konstrueret af to glaspaneler, hvilket reducerer den nødvendige plads på laboratoriebænken, når dørene er åbne.
- Bred dørindgang giver uhindret adgang og gør det nemt at placere større vejebeholdere på skålen, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet spild.
- Nem at holde ren for at sikre et sikkert arbejdsområde ved at minimere forurening.
Strømbesparende funktioner:
- Adventurer er designet med forskellige strømbesparende funktioner, der hjælper med at reducere miljøpåvirkningen.
- Disse omfatter auto-sluk og lysstyrkekontroller.
Brugerstyringsfunktionen sikrer datasikkerhed og datasporbarhed:
- Brugerstyringsfunktionen med 3 niveauer sikrer krav til datasikkerhed og datasporbarhed.
- Én administrator, to supervisorer og 10 brugere har forudindstillet tilgængelighed i softwaren.
Realtidsur med GLP/GMP-data:
- En urfunktion i realtid opholder nøjagtig tid selv under strømsvigt.
- GLP-datakapaciteten har evnen til at registrere prøvenavn, projektnavne og vægt-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarheds- og overholdelseskrav
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Udseende |
| Certificeringer/compliance | Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel |
| Tilslutningstype | RS232, USB-vært, USB-enhed |
| Oversigt | Analytisk balance AX224/E |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Display Dimensioner | 109 mm |
| Fugtighedsområde | 80 % op til 30 °C |
| Inkluderer | AC-adapter |
| Show More |