Få mere at vide
MAPA Professional AdvanTech 517 Kritisk Miljøhandske
Artikelnummer. 31749201
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31749201 10
31749197 6
31749187 7
31749200 8
31749189 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31749201 Leverandør MAPA Professional Leverandørnr. 34517030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.03 DKK
    28.67 DKK / 1 par
    Spare 10.36 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
En tripolymerkritisk miljøhandske, eksklusiv, der tilbyder 100% komfort med optimal mekanisk og kemisk modstand.
  • Produktionsproces, der sikrer kontrol af et meget lavt niveau af forurenende stoffer: partikelindhold, ikke-flygtige rester, ekstraktible stoffer – Vaskes, kontrolleres og pakkes i et ISO 5-rums rum, silikonefrit for at forhindre spor og defekter på metalplader og glas før maling.
  • Bred manchet til dobbelthandsker
  • Belægningsmateriale: Grebstekstureret - Nitril, Latex, Neopren - Pudderfri
  • Omkreds for spisenorm: US (FDA)
  • Risici: Flydende - Kemisk
  • Længde (mm): 360
  • Tykkelse (mm): 0,50
  • Hovedfarve: Beige
  • ISO CUT Niveau: X
  • Klasse 100 (ISO 5) Kompatibel
  • Fremragende modstandskraft og stærk kemisk beskyttelse mod en række kemiske produkter: Eksklusiv Trionic formel lavet af en blanding af naturlig latex, neopren og nitril, hypoallergen.
  • NORMER:
    • Kategori 3
    • EN374 : Type B - KST
    • EN 388: 1110X
Tekniske data
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL Ingen
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Grebsmønster
Fingertykkelse (metrisk) 0.50 mm
Hånd Højre
Latex fri Nej
Materiale Tripolymer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.50 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Handsker til kontrollerede omgivelser
Størrelse 10
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Emballagetype Individuelle tasker
Længde (metrisk) 36 cm