Få mere at vide
Cole-Parmer™ Advantec 301900 Trykfiltreringsholder
Artikelnummer. 11716575 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Filtreringsområde:
113 cm 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Filtreringsområde unitSize
11716575 113 cm 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 11716575 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0292750
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bearbejd prøver fra et in-line system eller trykbeholder med denne rustfri stålholder. Cole-Parmer™ Advantec 301900 Trykfiltreringsholdere maksimerer strømningshastigheder ved at påføre positivt tryk på væsken over en bred membranoverflade.
  • 304 rustfrit stål trykfiltreringsholder til 142 mm filter
  • Holdere er autoklaverbare med én filtermembran, der er forseglet med aftagelige vingemøtrikker
  • Alle holdere udluftes for at udløse trykket
  • Holdere har PTFE-pakninger, silikone O-ringe og PTFE-belagte fotoætsede støtteskærme i rustfrit stål (model 02926-50 har en 304 SS støtteskærm) for at forhindre nitrocellulosemembraner i at klæbe
Tekniske data
Stik 3/4 tommer NPT til 11 mm ID (adapter inkluderet)
Til brug med (udstyr) 142 mm filter
Materiale Rustfrit stål (304)
Filtreringsområde 113 cm 2
Maks. Tryk 100psi (7 bar)
Højde (engelsk) 16,75 tommer.
Højde (metrisk) 42.55 cm
Diameter (metrisk) indvendig Filter: 142mm