Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Avanceret vakuumovnsæt til DN 16/DN 25 vingepumper
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Til brug med:
DN 16/DN 25 Roterende vingepumper
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Avanceret vakuumovnsæt inkluderer:
- 2,5 m rød gummivakuumslange, 8 mm ID, 5 mm vægtykkelse
- KF16 flangeadapter
- KF25 flangeadapter
- Slangemundstykke til G1/4 gevind
- In-line partikelfilter
- Udskiftning af filterelement
- Klemmer og centreringsringe
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | DN 16/DN 25 Roterende vingepumper |
| Produktlinje | Avanceret vakuumovnsæt |