Få mere at vide
Advanced Instruments Osmometer Disposables
Artikelnummer. 13400547
Encompass
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3D3 og 3250 osmometer
A2O avanceret automatiseret osmometer
Avancerede 3320 og 3300 mikroosmometermodeller
Produkttype:
Luftfilter
Mikroprøverør
Prøvetips og kammerrenser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Produkttype unitSize
13400547 3D3 og 3250 osmometer Luftfilter Pakke med 6
15198616 Avancerede 3320 og 3300 mikroosmometermodeller Prøvetips og kammerrenser Pakke med 500
15745672 A2O avanceret automatiseret osmometer Mikroprøverør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13400547 Leverandør Advanced Instruments Leverandørnr. 3D2340
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Disposables for use with Advanced osmometers
A wide assortment of accessories are available for use with Advanced Instruments Osmometers, including air filters, sample tubes, pipets, cleaning wipes and more.
Tekniske data
Produkttype Luftfilter
Til brug med (udstyr) 3D3 og 3250 osmometer
Engangs Single-use