Få mere at vide
Advanced Instruments 621 Cryoscope Standard Bottle
Artikelnummer. 15715682
Encompass
Skift visning
Mængde:
110 ml
Pakningsstørrelse:
110ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15715682 110 ml 110ml
1 options
Product Code. 15715682 Supplier Advanced Instruments Supplier No. 3LA032
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Standard bottle used when calibrating and checking the performance of cryoscopes
  • Capacity: 110mL (3.7 oz)
  • Expected Value: 621 m°H (-600 m°C)
  • Expected Range: 619 - 623 m°H (-598 to -602 m°C)
Specifications
Produkttype Calibration Standard Bottle
Til brug med (udstyr) Cryoscope, osmometers and other calibration equipment
Mængde 110 ml