Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 - Avanceret opvarmet cirkulationspumpe og omrøringsbad med integreret pumpe og rustfrit stålbad
Artikelnummer. p-7228788 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Temperaturområde:
15 °C til 150 °C
5 °C til 150 °C
Artikelnummer. 17235576
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Avanceret digital termostat tilbyder fantastisk temperaturstabilitet og temperaturkontrol til krævende applikationer.
  • Giver ideel ydeevne til rutinemæssige og sofistikerede applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til et maksimum på 150 °C.
  • Model tilgængelig med eller uden T-klemme til uafhængig brug af praktisk talt enhver lodret sidebeholder.
  • Stabilitet:± 0,01 °C / Ensartethed:± 0,05 °C
  • Kraftig integreret pumpe til ekstern væskecirkulation
  • Stort, lyst fuldfarvedisplay med valg af 5 sprog
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Justerbar over temperatur udskæring
  • 5-punkts brugerkalibrering
  • Nem at programmere via interface eller eksternt via pc/laptop med brugersoftware
  • Valgfri fjernsonde
  • Andet tilbehør inklusive låg, stativer og dykkølere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet -10 °C (med dykkøler)
Flowhastighed 18 l/min.
Temperaturområde 15 °C til 150 °C
Type Varmecirkulator med åbent bad
Materiale Rustfrit stål
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 300 x 150 x 150 mm
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz