Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 - Avanceret opvarmet cirkulationspumpe og omrøringsbad med integreret pumpe og rustfrit stålbad
Artikelnummer. 17295566 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Temperaturområde:
15 °C til 150 °C
5 °C til 150 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Temperaturområde
17295566 12 l 325 x 300 x 150 mm 5 °C til 150 °C
17235576 5 l 300 x 150 x 150 mm 15 °C til 150 °C
17205576 18 l 505 x 300 x 150 mm 5 °C til 150 °C
17215576 26 l 505 x 300 x 200 mm 5 °C til 150 °C
17225576 38 l 690 x 300 x 200 mm 5 °C til 150 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17295566
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Avanceret digital termostat tilbyder fantastisk temperaturstabilitet og temperaturkontrol til krævende applikationer.
  • Giver ideel ydeevne til rutinemæssige og sofistikerede applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til et maksimum på 150 °C.
  • Model tilgængelig med eller uden T-klemme til uafhængig brug af praktisk talt enhver lodret sidebeholder.
  • Stabilitet:± 0,01 °C / Ensartethed:± 0,05 °C
  • Kraftig integreret pumpe til ekstern væskecirkulation
  • Stort, lyst fuldfarvedisplay med valg af 5 sprog
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Justerbar over temperatur udskæring
  • 5-punkts brugerkalibrering
  • Nem at programmere via interface eller eksternt via pc/laptop med brugersoftware
  • Valgfri fjernsonde
  • Andet tilbehør inklusive låg, stativer og dykkølere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet -10 °C (med dykkøler)
Flowhastighed 18 l/min.
Temperaturområde 5 °C til 150 °C
Type Varmecirkulator med åbent bad
Materiale Rustfrit stål
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 325 x 300 x 150 mm
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz