Få mere at vide
Brannan Avanceret Dual Laser Industriet Infrarødt Termometer
Artikelnummer. 31810749
Skift visning
Maks. Temperatur (metrisk):
1050 °C
Artikelnummer. Maks. Temperatur (metrisk)
31810749 1050 °C
1 options
Artikelnummer. 31810749 Leverandør Brannan Leverandørnr. 38/706/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2196.81 DKK
    1208.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 987.84 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højspecifikations dobbelt laserinfrarødt termometer
  • Avanceret dobbelt laserinfrarødt termometer med præcis infrarød måling ved brug af indbyggede laserpointere og K-type inputmuligheder
  • Præcis IR- og K-type indgangstemperaturmåling
  • Temperaturområde -50 til +1050 °C
  • Automatisk rækkeviddevalg, datahold og slukningsfunktion
  • Indbyggede dobbelte laserpointere
  • Justerbar høj/lav alarm
  • Max/Min/Dif/Avg rekord
  • Aftrækkerlås
  • Stor baggrundsbelyst LCD
  • Indeholder 1-stykke termometertråd
  • Leveres med 3-punkts kalibreringscertifikat
  • Leveres med beskyttelsestaske
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Infrarødt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 1922 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1050 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) 50 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Vise Digital LCD
IP-vurdering Ingen