Få mere at vide
Grant Instruments™ TX150-serien opvarmet cirkulerende bad, rustfri ståltank
Artikelnummer. p-8014602
Dybde (metrisk) interiør:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Højde (metrisk) interiør:
150 mm
200 mm
Bredde (metrisk) interiør:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C til +200 °C
0 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12757839
Brand: Grant Instruments™ TX150ST18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver enestående ydeevne til rutinemæssige og sofistikerede applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til et maksimum på 150 °C. Grant Instruments™ Optima™ TX150-serien digitalt opvarmet cirkulerende bad, rustfri ståltank kombinerer den kraftfulde og alsidige Grant Optima™ TX150 digital varmecirkulator med valg af fem rustfri stål (ST ) tanke med forskellig kapacitet.
  • Stabilitet± 0,01 ºC
  • Stort, lyst fuldfarvedisplay
  • Ikondrevet startskærm via en skive og to funktionsknapper
  • Programmering/temperaturprofilering (TX150, 1 program med 30 segmenter)
  • Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • 5-punkts brugerkalibrering
  • Brugerjusterbar overtemperaturskive
  • 5-punkts brugerkalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde 0 °C til 200 °C
Inkluderer Inkluderer TX150 elpatron/rører med ST18 bad
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) interiør 300 mm
Højde (metrisk) interiør 150 mm
Dybde (metrisk) interiør 505 mm