Få mere at vide
Grant Instruments™ TX150-serien opvarmet cirkulerende bad, rustfri ståltank
Artikelnummer. 12777839
Skift visning
Dybde (metrisk) interiør:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Højde (metrisk) interiør:
150 mm
200 mm
Bredde (metrisk) interiør:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C til +200 °C
0 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) interiør Højde (metrisk) interiør Bredde (metrisk) interiør Temperaturområde Pakningsstørrelse
12777839 690 mm 200 mm 300 mm -15 °C til +200 °C Hver
12757839 505 mm 150 mm 300 mm 0 °C til 200 °C Hver
12747839 325 mm 150 mm 300 mm 0 °C til 200 °C -
12737839 300 mm 150 mm 150 mm 0 °C til 200 °C Hver
12767839 505 mm 200 mm 300 mm -15 °C til +200 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12777839 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. TX150ST38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25465.00 DKK
    22708.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 2756.07 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Giver enestående ydeevne til rutinemæssige og sofistikerede applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til et maksimum på 150 °C. Grant Instruments™ Optima™ TX150-serien digitalt opvarmet cirkulerende bad, rustfri ståltank kombinerer den kraftfulde og alsidige Grant Optima™ TX150 digital varmecirkulator med valg af fem rustfri stål (ST ) tanke med forskellig kapacitet.
  • Stabilitet± 0,01 ºC
  • Stort, lyst fuldfarvedisplay
  • Ikondrevet startskærm via en skive og to funktionsknapper
  • Programmering/temperaturprofilering (TX150, 1 program med 30 segmenter)
  • Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • 5-punkts brugerkalibrering
  • Brugerjusterbar overtemperaturskive
  • 5-punkts brugerkalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde -15 °C til +200 °C
Inkluderer Inkluderer TX150 elpatron/rører med ST38 bad
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) interiør 300 mm
Højde (metrisk) interiør 200 mm
Dybde (metrisk) interiør 690 mm