Få mere at vide
Grant Instruments™ TX150-serien opvarmet cirkulerende bad, rustfri ståltank
Dybde (metrisk) interiør:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Højde (metrisk) interiør:
150 mm
200 mm
Bredde (metrisk) interiør:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C til +200 °C
0 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stabilitet± 0,01 ºC
- Stort, lyst fuldfarvedisplay
- Ikondrevet startskærm via en skive og to funktionsknapper
- Programmering/temperaturprofilering (TX150, 1 program med 30 segmenter)
- Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
- Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
- 5-punkts brugerkalibrering
- Brugerjusterbar overtemperaturskive
- 5-punkts brugerkalibrering
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -15 °C til +200 °C |
| Inkluderer | Inkluderer TX150 elpatron/rører med ST26 bad |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (metrisk) interiør | 300 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 200 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 505 mm |