Få mere at vide
Fisherbrand™ 200 - Avanceret, programmerbar, digital cirkulationspumpe
Artikelnummer. 17245576 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Artikelnummer. Spænding
17245576 220/240 V
1 options
Artikelnummer. 17245576
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Giver enestående ydeevne til applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til maks. 200 °C. Den opvarmede cirkulationspumpe inkluderer en kraftig integreret pumpe til eksterne applikationer. Kan parres med en dykkøler til temperaturer under omgivelsestemperatur til minimum -10 °C.
  • Fuldfarve QVGA TFT-skærm viser tydeligt faktiske og indstillede temperaturer, pumpehastighed og klare statusikoner
  • Valgfri eksterne prober til overvågning og styring af temperatur på fjernbelastninger
  • Intuitive skærmikoner og menuer muliggør hurtig og præcis opsætning
  • USB og RS232-interface tillader forbindelse til pc eller bærbar computer til programmering eller datalogning
  • Let at konfigurere automatisk temperaturprofilering og kontrolfunktioner
  • Kan gemme op til 10 programmer indeholdende 100 segmenter
  • Kraftig integreret pumpe med flertrins variabel flowhastighed, maksimalt flow 22 L/min.
  • 5-punkts brugerkalibrering for optimal nøjagtighed
  • Justerbar overtemperaturudskæring
  • Variable høj- og lavtemperaturalarmindstillinger med konfigurerbar til at skifte et relæ
  • 5 sprogmuligheder
  • PC-software til programopsætning, datalogning og real-time grafer
  • Maksimalt køle- og varmeområde (afhængig af tankstørrelse): -15° til +200 °C
  • Stabilitet:± 0,01 °C
  • Andet tilbehør inklusive låg, stativer og dykkølere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur +5 °C (hvis bad større end 5 l), +15 °C (til 5 l bad)
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet -15 °C (med dykkøler)
Flowhastighed 16 til 22 l/min.
Temperaturområde -50 °C til +200 °C
Type Høj temperatur cirkulator
Vise Fuld farve QVGA TFT
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 530 mbar
garanti 3 år
Vægt (engelsk) 5.7 lb.
Vægt (metrisk) 2.6 kg
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz