missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ADU-S100, MedChemExpress
Beskrivelse
ADU-S100 (MIW815), an activator of stimulator of interferon genes (STING), leads to potent and systemic tumor regression and immunity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ADU-S100 |
| CAS | 1638241-89-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24N10O10P2S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | MIW815 ML RR-S2 CDA |
| Opløselighedsinformation | H2O : 20 mg/mL (28.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@](O[P@](S)(OC[C@](O[C@](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)([H])[C@@H]4O)([H])[C@@]4([H])O5)=O)([H])[C@@](N6C7=NC=NC(N)=C7N=C6)([H])O[C@]1([H])CO[P@]5(S)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 690.54 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?