Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ADU-S100 disodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000423
Skift visning
Mængde:
73.5 μg
Pakningsstørrelse:
73.5µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30000423 73.5 μg 73.5µg
1 options
Artikelnummer. 30000423 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7706/73.5U
STING agonist
ADU-S100 disodium salt is a STING agonist. It induces CD8+ T-cell mediated antitumor immunity in a rat esophageal adenocarcinoma model. In mouse tumor models, the compound induces tumor regression and a potent antitumor immune response. ADU-S100 disodium salt induces phosphorylation of TBK1 and IRF3 in murine bone marrow macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [P(R)]-5'-O-[(R)-Hydroxymercaptophosphinyl]-P-thioadenylyl-(2'→5')-adenosine cyclic nucleotide disodium
CAS 1638750-95-4
Mængde 73.5 μg
Mål STING Agonists
Molekylær formel C20H22N10Na2O10P2S2
Renhed 95%