Få mere at vide
MedChemExpress Adrenorphin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.15% |
| CAS | 88377-68-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 984.18 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (50.80 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Metorphamide |