Få mere at vide
MedChemExpress Adrenomedullin (AM) (22-52), human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.78% |
| CAS | 159899-65-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3576.04 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | 22-52-Adrenomedullin (human) |