Få mere at vide
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (4-10), human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.49% |
| CAS | 4037-01-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 962.09 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (25.99 mM∣Need ultrasonic) |