Få mere at vide
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Artikelnummer. 16492038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16492038 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16492038 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1211
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human is a melanocortin receptor agonist.
Tekniske data
Renhed 98.07%
CAS 12279-41-3
Indhold og opbevaring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 4541.14 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM)
Synonym 1-39-Corticotropin (human)