Få mere at vide
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Artikelnummer. 16402849
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16402849 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16402849 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1211
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human is a melanocortin receptor agonist.
Tekniske data
Renhed 98.07%
CAS 12279-41-3
Indhold og opbevaring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 4541.14 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM)
Synonym 1-39-Corticotropin (human)