Få mere at vide
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-10), human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.53% |
| CAS | 2791-05-1 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 1299.41 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 250 mg/mL (192.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.77 mM∣Need ultrasonic) |