missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adrenochrome Monoaminoguanidine Mesilate, TRC

Artikelnummer. 30313776
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313776 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA3052402MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adrenochrome Monoaminoguanidine Mesilate
CAS 4009-68-1
Molekylær formel C10 H13 N5 O2 . C H4 O3 S
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O2.CH4O3S/c1-15-4-9(17)5-2-6(13-14-10(11)12)8(16)3-7(5)15;1-5(2,3)4/h2-3,9,17H,4H2,1H3,(H4,11,12,14);1H3,(H,2,3,4)/b13-6+;
SMIL CN1CC(O)C2=C\C(=N/NC(=N)N)\C(=O)C=C12.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn 1-[(E)-(3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2,3-dihydroindol-5-ylidene)amino]guanidine;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 331.35
Formel vægt 331.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.