Få mere at vide
Adrenochrome Bisulfite Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adrenochrome Bisulfite Sodium Salt |
| CAS | 5818-84-8 |
| Molekylær formel | C9 H10 N O6 S . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3aH-Indole-3a-sulfonic acid, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-, sodium salt (1:1), 3a(4H)-Indolinesulfonic acid, 5,6-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-, sodium salt (7CI), 3aH-Indole-3a-sulfonic acid, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-, monosodium salt (9CI), Adrenochrome bisulfite sodium salt, 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-3aH-indole-3a-sulfonic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO6S.Na/c1-10-4-8(13)9(17(14,15)16)3-6(12)5(11)2-7(9)10;/h2,8,13H,3-4H2,1H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CN1CC(O)C2(CC(=O)C(=O)C=C12)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-3,4-dihydro-2H-indole-3a-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.23 |
| Formel vægt | 283.0127 |