missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adrenochrome Bisulfite Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30324534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324534 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA30525510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adrenochrome Bisulfite Sodium Salt
CAS 5818-84-8
Molekylær formel C9 H10 N O6 S . Na
Mængde 10 mg
Synonym 3aH-Indole-3a-sulfonic acid, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-, sodium salt (1:1), 3a(4H)-Indolinesulfonic acid, 5,6-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-, sodium salt (7CI), 3aH-Indole-3a-sulfonic acid, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-, monosodium salt (9CI), Adrenochrome bisulfite sodium salt, 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-3aH-indole-3a-sulfonic acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C9H11NO6S.Na/c1-10-4-8(13)9(17(14,15)16)3-6(12)5(11)2-7(9)10;/h2,8,13H,3-4H2,1H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CN1CC(O)C2(CC(=O)C(=O)C=C12)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;3-hydroxy-1-methyl-5,6-dioxo-3,4-dihydro-2H-indole-3a-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 283.23
Formel vægt 283.0127
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.