Få mere at vide
Adrenalin Tartrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18081560
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18081560 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Product Code. 18081560 Supplier Mikromol Supplier No. MM0614.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adrenalintartrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Adrenaline tartrate
CAS 51-42-3
Analyt- eller komponentnavne Adrenaline tartrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O3 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adrenaline Tartrate, L-Adrenaline Tartrate, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Adrenaline tartrate (1:1), Tartaric acid compd. with adrenaline, (-)-Adrenaline acid tartrate, (-)-Adrenaline bitartrate, (-)-Adrenaline hydrogen tartrate, (-)-Adrenaline tartrate, (-)-Epinephrine (+)-bitartrate, (-)-Epinephrine bitartrate, Adrenalin bitartrate, Adrenaline acid tartrate, Adrenaline bitartrate, Adrenaline hydrogen tartrate, Asmatane Mist, Asthmahaler Epitrate, Bronitin Mist, Bronkaid Mist Suspension, Epinephrine bitartrate, Epinephrine d-bitartrate, Epinephrine hydrogen tartrate, Epinephrine tartrate, Epitrate, L-Adrenaline bitartrate, Medihaler-Epi, Primatene Mist Suspension, R-(-)-Epinephrine bitartrate, l-Adrenaline bitartrate, l-Adrenaline d-bitartrate, l-Adrenaline hydrogen tartrate, l-Adrenaline tartrate, l-Epinephrine bitartrate, l-Epinephrine d-bitartrate, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol (+)-tartrate (1:1) (salt)
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
SMIL CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 333.29
Mængde 500 mg
Formel vægt 333,106 g/mol