Få mere at vide
Brady™ ADR LQ Transportskilt
Artikelnummer. 15333408
Skift visning
Farve:
Sort på hvidt
Artikelnummer. Farve
15333408 Sort på hvidt
1 options
Artikelnummer. 15333408 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813992
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sorte og hvide, diamantformede transportskilte med begrænset mængde.
  • Erstatter LQ for al transport undtagen fly
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Sort på hvidt
Slutte Glans
Format Roll
Materiale Lamineret polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, Hazard Communication Identification
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 250 Signs/Roll
Mængde 250 etiketter
Form Diamant
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0039 in.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 100 x 100 mm
Længde (engelsk) 3.94 in.
Bredde (engelsk) 3.94 in.
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 3.94 in.
Højde (metrisk) 100 mm
Alternativt varenummer ADR9 - LQ 2011- *100 100-B7541 250/RUL