missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ ADPRH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA5148430

Produktkode 30019210

  • 2685.00 DKK / 100µL

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

ADPRH Polyclonal Antibody for IHC (P)

Catalyzes the reverse reaction of mono-ADP-ribosylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

ADPRH
Polyclonal
Unconjugated
ADPRH
[Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase; Adprh; ADPRHA; ADP-ribose-L-arginine cleaving enzyme; ADP-ribosylarginine hydrolase; ARH1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
141
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
100 μg/mL
PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
P54922
ADPRH
E. coli-derived Human ADPRH fragment.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.