Få mere at vide
Melford ADP
Artikelnummer. 30017938
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017938 5 g
30017937 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017938 Leverandør Melford Leverandørnr. A112205.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 16178-48-6
Molekylformel: C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Molekylvægt: 507,2
Tekniske data
CAS 16178-48-6
Molekylær formel C10H13N5O10P2Na2-2H2O
Mængde 5 g