Learn More
ADORA2A 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | ADORA2A 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | NM_000675 |
| Molekylvægt (g/mol) | 45.43 |
| pH-område | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-ADORA2A full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ADORA2A antibody (H00000135-B02) by western blotting |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 100UL ADORA2A 293T Cell Transient Overexpression L
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?