Få mere at vide
Adonitol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15855058 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15855058 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15855058 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J10635.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adonitol
CAS 488-81-3
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C5H12O5
MDL nummer MFCD00064291
Mængde 100 g
Beilstein 1720524
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC navn (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 152.146
PubChem CID 6912
Formel vægt 152.15
Fysisk form Powder