Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99%
Artikelnummer. 11332076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332076 25 g 25g
11322076 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332076 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L03253.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
Adonitol metaboliseres til teicholsyrer, der anvendes i cellevæggene af gram-positive bakterier. Adonitol sammenlignes ofte med andre cellegennemtrængende molekyler såsom formamid, propandiol og DMSO som et kryokonserveringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adonitol metaboliseres til teicholsyrer, der anvendes i cellevæggene af gram-positive bakterier. Adonitol sammenlignes ofte med andre cellegennemtrængende molekyler såsom formamid, propandiol og DMSO som et kryokonserveringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand (100 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-81-3
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.146
MDL nummer MFCD00064291
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adonitol
Smeltepunkt 102°C to 104°C
Mængde 25 g
Beilstein 1720524
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,168
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%