Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99%
Artikelnummer. 11322076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322076 5 g -
11332076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322076 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L03253.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152,146 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Adonitol metaboliseres til teicholsyrer, der anvendes i cellevæggene af gram-positive bakterier. Adonitol sammenlignes ofte med andre cellegennemtrængende molekyler såsom formamid, propandiol og DMSO som et kryokonserveringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand (100 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-81-3
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.146
MDL nummer MFCD00064291
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adonitol
Smeltepunkt 102 °C til 104 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1720524
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,168
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml).
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%