Få mere at vide
Adonitol, 99,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492910 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492910 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11492910 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210025280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4475.00 DKK
    4262.75 DKK / 100g
    Spare 212.25 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 488-81-3
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.146
MDL nummer MFCD00064291
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adonitol
Farve Hvid
Tæthed 1,53 g/cm3
Analyseprocentområde 0.998
Mængde 100 g
Formel vægt 152.15
Fysisk form Pulver