Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adonitol |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 101,0 °C til 104,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 01,53 |
| Vis mere |