Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98%
Artikelnummer. 10793085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10793085 100 g Glasflaske 100g
10657332 5 g Glasflaske 5g
10667332 10 g Glasflaske 10g
11904641 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10793085 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 167031000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adonitol, 98%, C5H12O5, CAS Number-488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xylit, xylite, xylitol, 100g, 97.5% min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100.0, 99.0, White, 207-685-7, 152.15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, Authentic, (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol | CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-81-3
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064291
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adonitol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101.0°C to 104.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver