Få mere at vide
Melford Adonitol
Artikelnummer. 30018029
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30018029 500 g
1 options
Artikelnummer. 30018029 Leverandør Melford Leverandørnr. A32000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Adonitol er en krystallinsk pentosealkohol dannet ved reduktion af ribose.
Adonitol er en krystallinsk pentosealkohol dannet ved reduktion af ribose. Det forekommer naturligt i planten Adonis vernalis , såvel som i cellevæggene hos Gram-positive bakterier.
Tekniske data
CAS 488-81-3
Molekylær formel C5H12O5
Mængde 500 g