Få mere at vide
Vilbar Lourmat BIO1D-SOFTWARE
Artikelnummer. 11761159
Skift visning
Produkttype:
Administrator Software CFR21
Artikelnummer. Produkttype
11761159 Administrator Software CFR21
1 options
Artikelnummer. 11761159 Leverandør Vilbar Lourmat Leverandørnr. 141010011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12010.00 DKK
    10340.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1669.16 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Administratorsoftware, der er ideelt til beregning af automatisk bånddetektion og molekylvægt.
  • Pentium, 3,2 GHz, FSB 800 MHz, 33 MHz PCI-bus, 512 MB RAM, 10 GB harddisk med mindst 100 MB ledig plads til softwareinstallation og billedbackup, 1280 x 1024 VGA-kort i 16 mil. farver (24 Bits), samt mindst 1 PCI-port og 1 ledig USB port
  • Bio1-D software
  • Transformation af 1D-billedet til en 3D-graf til kvantificering af båndene
  • Automatisk bånddetektion og molekylvægtberegning
  • Samtidig visning af gelen og værdierne af hver strimmel på samme skærm
  • Genberegning af værdier i henhold til en referencekalibreringskurve
  • Kvantitativ analyse af mikroplader
  • Koloniernes antal efter deres karakteristika (volumen, areal, omkreds)
  • Ieporting integrerende billeder af gels, resultattabeller, kurver der kan printes eller eksporteres i et Windows-kompatibelt™ format
  • Fuld GLP overholdelse
Tekniske data
Produkttype Administrator Software CFR21