Få mere at vide
ADL-5859, MedChemExpress
Beskrivelse
ADL5859 is a (delta)-opioid receptor agonist with Ki of 0.8 nM, selectivity against opioid receptor (kappa), (mu), and weak inhibitory activity at the hERG channel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ADL-5859 |
| CAS | 850173-95-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29ClN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (233.13 mM) |
| SMIL | OC1=C2C(OC3(C=C2C4=CC=C(C=C4)C(N(CC)CC)=O)CCNCC3)=CC=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.95 |
| Formel vægt | 428.95 |
| Vis mere |