Få mere at vide
ADK Stab NA 21E, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ADK Stab NA 21E |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C29H43O4P.Al.H2O/c2*1-26(2,3)20-14-18-13-19-15-21(27(4,5)6)17-23(29(10,11)12)25(19)33-34(30,31)32-24(18)22(16-20)28(7,8)9;;/h2*14-17H,13H2,1-12H3,(H,30,31);;1H2/q;;+3;/p-3 |
| Formel vægt | 1014.5484 |