Få mere at vide
OHAUS™ Justeringsbjælke
Artikelnummer. 15752489 Shop alle Ohaus produkter
Længde (metrisk):
460 mm
610 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15752489
Brand: OHAUS™ 30400073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Adjustment Bar er et tilbehør til brug med justerbare platforme, som er designet til at blive monteret på kraftige shakers.
  • Til brug med platforme, som øger mængden af brugbar plads til prøver
  • Kraftig shaker tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Justeringsbjælke
Længde (metrisk) 460 mm
Farve Sort
Oversigt Justeringsstang, 46 cm
Til brug med (udstyr) Heavy Duty Shakers