Få mere at vide
Kartell™ Dispenserflaske med justerbar volumen
Artikelnummer. 10707732
Skift visning
Inkluderer:
25 mL målebeholder
50 ml målebeholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
10707732 25 mL målebeholder Pakke med 10
10717541 50 ml målebeholder Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707732 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0147600
Inkluderer en målebeholder, der glider op og ned af et rør for at justere til den ønskede dispenseringsvolumen. Kartell™ Dispenserflaske med justerbar volumen bruger tryk fra klem til at uddrive væske ind i målebeholderen.
  • Målebægeret glider op og ned af røret
  • Variation i højden ændrer mængden, der skal dispenseres
  • Den dispenserede volumen forbliver konstant ved enhver forudindstillet position af koppen
  • Koppen fyldes ved at klemme flasken og tvinge væsken op i røret
  • Når flasketrykket slippes, vil det overskydende blive trukket tilbage i flasken, og kun det ønskede volumen er tilbage
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt PE (flaske) med PMP (Beholder)
Til brug med (applikation) Fødevare
Fyld volumenområde 0 til 25 ml
Inkluderer 25 mL målebeholder
Materiale Polyethylen