Få mere at vide
Thermo Scientific™ Justerbare reagensglasstativer med holder til MaxQ™ Højtydende shakere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Placer disse justerbare stativholdere i enhver vinkel for at øge prøveluftningen. Thermo Scientific™ Justerbare reagensglasstativer med holder til MaxQ™ 8000 Shakers giver ekstra bekvemmelighed og kan rumme reagensglasdiametre fra 10 til 30 mm. Disse stativholdere leverer enestående fleksibilitet— det rigtige valg til rysterør.
- Kan kun bruges med deres tilsvarende stativstørrelse
Indeholder: Et reagensglasstativ
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 10-13 mm rør |
| Rørstørrelse | 10 til 13 mm |
| Rørkapacitet | 3 ml til 7 ml |
| Produkttype | Reagensglasstativ med holder |
| Oversigt | Justerbar reagensglasstativ |
| Antal stillinger | 72 |