Få mere at vide
Thermo Scientific™ Justerbare reagensglasstativer med holder til MaxQ™ Højtydende shakere
Artikelnummer. 11769438 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
10-13 mm rør
16-20 mm rør
21-25 mm rør
26-30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11769438 26-30 mm rør Hver
11881331 10-13 mm rør Hver
11881281 16-20 mm rør Hver
11891331 21-25 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11769438 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 600079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4415.00 DKK
    4096.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 318.93 DKK
    7% Slukket
På lager
Placer disse justerbare stativholdere i enhver vinkel for at øge prøveluftningen. De tilbyder enestående fleksibilitet og utrolig bekvemmelighed til rør med en diameter på 10 til 30 mm.
Placer disse justerbare stativholdere i enhver vinkel for at øge prøveluftningen. Thermo Scientific™ Justerbare reagensglasstativer med holder til MaxQ™ 8000 Shakers giver ekstra bekvemmelighed og kan rumme reagensglasdiametre fra 10 til 30 mm. Disse stativholdere leverer enestående fleksibilitet— det rigtige valg til rysterør.
  • Kan kun bruges med deres tilsvarende stativstørrelse
Indeholder: Et reagensglasstativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 26-30 mm rør
Rørstørrelse 26 til 30 mm
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Reagensglasstativ med holder
Oversigt Justerbar reagensglasstativ
Antal stillinger 24