Få mere at vide
Labconco™ Justerbar skråflaskeholder
Artikelnummer. 16457510 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fast-Freeze™ Kolber
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16457510 Fast-Freeze™ Kolber
1 options
Artikelnummer. 16457510 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7369700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 DKK
    2275.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 514.83 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Holder kolben i brugerindstillet vinkel til frysetørring.
Slant Freeze Flaske Holder
  • Plads til kolber af enhver størrelse
  • Juster vinklen manuelt fra 5° til 35°
  • Fremstillet af pulverlakeret stål
  • Fremragende til forfrysning af kolber for større overfladeareal
  • Flaske er påkrævet og medfølger ikke
Tekniske data
Type Flaskeholder
Farve Glacier White
Materiale Pulverlakeret stål
Til brug med (udstyr) Fast-Freeze™ Kolber
Inkluderer Justerbar flaskeholder. Flaske medfølger ikke.
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Højde (metrisk) 17.02 cm
Længde (engelsk) 10,4 tommer
Længde (metrisk) 26.4 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 3.5 lb.
Vægt (engelsk) 2.5 lb.