Få mere at vide
Fisherbrand™ Justerbare Gamma Shields
Artikelnummer. 12377197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
540 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12377197 540 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12377197
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Denne justerbar Cleaver Scientific Strålingsskærm med et reversibelt tykkere skjold, giver beskyttelse mod gammastråling.
  • Justerbar opretstående til 15 grader kan bruges i bred eller høj position 35 mm tyk 350 x 540 mm
  • Gamma-skjold, der kan ændres til to forskellige størrelser.
  • Gamma Shield– Justerbar, 35 x 54 / 54 x 35 cm, 35 mm tyk
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod gammastråling, skærm, justerbar vinkel, 0 til 15 grader, bredde/højde vendbar, med tykkere skærm, dimensioner 540h x 350w x 240d mm
Tekniske data
Produkttype Gamma Shield
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (metrisk) 540 mm
Tykkelse (metrisk) 35 mm